4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chlor-2-fluorbenzolsulfochlorid, 4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlor-2-fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
013080-5G
013080-25G
FLUO013080-5GEA
146
EUR
FLUO013080-5G
FLUO013080-25G
4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
4-Chlor-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂FO₂S Molecular Weight: 229.06 g/mol |
MDL:
MFCD03094560 CAS-Nummer: 141337-26-0 UN: 3261 ADR: 8 II |