1,3-Dichlor-5-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dichloroiodobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
192546-25G 192546-5G
SIAL192546-25GEA 85 EUR
SIAL192546-25G SIAL192546-5G
1,3-Dichlor-5-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272,9 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 57 °C
MDL: MFCD00001047
CAS-Nummer: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3