2-Chlor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
009093-5G 009093-25G 009093-100G
FLUO009093-5GEA 0 EUR
FLUO009093-5G FLUO009093-25G FLUO009093-100G
2-Chlor-5-iodbenzoesäure
2-Chlor-5-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClIO₂
Molecular Weight: 282,46 g/mol
MDL: MFCD00079731
CAS-Nummer: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III