2-Chlor-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631736-25G
631736-5G
SIAL631736-25GEA
66.8
EUR
SIAL631736-25G
SIAL631736-5G
2-Chlor-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄ClIO₂ Molecular Weight: 282,46 g/mol |
MDL:
MFCD00079731 CAS-Nummer: 19094-56-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |