2,6-Dichlorphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
CD00847.1
CD00847.10
CD00847.50
MAYBCD00847.1EA
0
EUR
MAYBCD00847.1
MAYBCD00847.10
MAYBCD00847.50
2,6-Dichlorphenylisocyanat
2,6-Dichlorphenylisocyanat
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Molecular Weight: 188.01 g/mol Siedepunkt: 101 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 42…44 °C |
MDL:
MFCD00002003 CAS-Nummer: 39920-37-1 EINECS: 254-699-4 UN: 2250 ADR: 6.1 II |