2,4-Dichlorphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Dichlorophenylisocyantae
SB01908.1 SB01908.10 SB01908.50
MAYBSB01908.1EA 0 EUR
MAYBSB01908.1 MAYBSB01908.10 MAYBSB01908.50
2,4-Dichlorphenylisocyanat
2,4-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002001
CAS-Nummer: 2612-57-9
EINECS: 220-040-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II