3,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
A19991.06 A19991.14
A19991.06EA 86.6 EUR
A19991.06 A19991.14
3,5-Dichlorphenylisocyanat ≥97%
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 34893-92-0 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 134°(273°F) Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 510282 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00013859
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188.01 g/mol
Siedepunkt: 242…244 °C
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 1.380
Flammpunkt: 134 °C (273 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013859
CAS-Nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II