3,5-Dichlorphenylisocyanat zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 EUR
8.42691.0001 8.42691.0005
3,5-Dichlorphenylisocyanat zur Synthese
3,5-Dichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188,01 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013859
CAS-Nummer: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II