4-Chlorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
152277-100G 152277-5G
SIAL152277-100GEA 109 EUR
SIAL152277-100G SIAL152277-5G
4-Chlorphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
4-Chlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₄ClNO
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002024
CAS-Nummer: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I