2,4,6-Trimethylphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L12611.06
L12611.03
L12611.06EA
60.5
EUR
L12611.06
L12611.03
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat ≥98%
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 2958-62-5
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Odour: Irritating
Melting Point: 43-46°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 2085601
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00019909
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161,2 g/mol Siedepunkt: 218…220 °C Schmelzpunkt: 43…46 °C Flammpunkt: 104 °C (219 °F) |
MDL:
MFCD00019909 CAS-Nummer: 2958-62-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |