2,4,6-Trichlorphenylisocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Isocyanic acid 2,4,6-Trichlorophenyl ester
SB01903.1 SB01903.50
MAYBSB01903.1EA 0 EUR
MAYBSB01903.1 MAYBSB01903.50
2,4,6-Trichlorphenylisocyanat
2,4,6-Trichlorphenylisocyanat
Formel: C₇H₂Cl₃NO
Molecular Weight: 222,46 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…67 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013845
CAS-Nummer: 2505-31-9