2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dichlor-3-isothiocyanatobenzol
003514-5G 003514-25G
FLUO003514-5GEA 45.9 EUR
FLUO003514-5G FLUO003514-25G
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
2,3-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Siedepunkt: 256…258 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041048
CAS-Nummer: 6590-97-2
UN: 3265
ADR: 8,III