2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
008814-1G 008814-5G 008814-25G
FLUO008814-1GEA 31.1 EUR
FLUO008814-1G FLUO008814-5G FLUO008814-25G
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041056
CAS-Nummer: 6590-95-0
UN: 2923
ADR: 8,III