2,6-Dichlorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
475890-1G 475890-5G
SIAL475890-1GEA 26 EUR
SIAL475890-1G SIAL475890-5G
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041056
CAS-Nummer: 6590-95-0
UN: 2923
ADR: 8,III