2,4-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dichlor-4-isothiocyanatobenzol
B20178.06
B20178.14
B20178.06EA
24.6
EUR
B20178.06
B20178.14
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat ≥97%
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 6590-96-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Flash Point:
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Siedepunkt: 130…133 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 36…39 °C Dichte: 1,410 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037827 CAS-Nummer: 6590-96-1 EINECS: 229-527-6 UN: 2923 ADR: 8,III |