2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,3-Dichlor-4-isothiocyanatobenzol
SB01627.1 SB01627EA SB01627.50
MAYBSB01627.1EA 0 EUR
MAYBSB01627.1 MAYBSB01627EA MAYBSB01627.50
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
2,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…59 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037827
CAS-Nummer: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8,III