3,5-Dichlorphenylisothiocyanat

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

SB01603.1 SB01603.50
MAYBSB01603.1EA 0 EUR
MAYBSB01603.1 MAYBSB01603.50
3,5-Dichlorphenylisothiocyanat
3,5-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204.08 g/mol
Siedepunkt: 90…100 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…48.5 °C
MDL: MFCD00041072
CAS-Nummer: 6590-93-8
UN: 2923
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR