3,5-Dichlorphenylisothiocyanat

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

008818-5G 008818-25G
FLUO008818-5GEA 111 EUR
FLUO008818-5G FLUO008818-25G
3,5-Dichlorphenylisothiocyanat
3,5-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
Siedepunkt: 90…100 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 47…48,5 °C
MDL: MFCD00041072
CAS-Nummer: 6590-93-8
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR