2,3,4-Trichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Isothiocyanato-2,3,4-trichlorobenzene
009578-1G 009578-5G
FLUO009578-1GEA 115 EUR
FLUO009578-1G FLUO009578-5G
2,3,4-Trichlorphenylisothiocyanat
2,3,4-Trichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂Cl₃NS
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
MDL: MFCD00041049
CAS-Nummer: 127142-69-2
UN: 2923
ADR: 8,III