2,4,5-Trichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009579-1G 009579-5G
FLUO009579-1GEA 67.1 EUR
FLUO009579-1G FLUO009579-5G
2,4,5-Trichlorphenylisothiocyanat
2,4,5-Trichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂Cl₃NS
Molecular Weight: 238,52 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
MDL: MFCD00041052
CAS-Nummer: 23165-46-0
EINECS: 245-471-5
UN: 2923
ADR: 8,III