2,4,6-Trichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Isothiocyanato-2,4,6-trichlorobenzene
009580-1G 009580-5G 009580-25G
FLUO009580-1GEA 31.1 EUR
FLUO009580-1G FLUO009580-5G FLUO009580-25G
2,4,6-Trichlorphenylisothiocyanat
2,4,6-Trichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₂Cl₃NS
Molecular Weight: 238,52 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 80…81 °C
MDL: MFCD00041053
CAS-Nummer: 22134-07-2
EINECS: 244-798-0
UN: 2923
ADR: 8,III