2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-2-isothiocyanato-5-nitrobenzol
L10898.03 L10898.06
L10898.03EA 18.8 EUR
L10898.03 L10898.06
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat ≥97%
2-Chlor-4-nitrophenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 23165-64-2 Molecular Formula: C7H3ClN2O2S Formula Weight: 214.63 Odour: Irritating Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 2972987 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041244
Formel: C₇H₃ClN₂O₂S
Molecular Weight: 214,63 g/mol
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041244
CAS-Nummer: 23165-64-2
UN: 2923
ADR: 8,III