2,4-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112151-100G
112151-500G
112151-5G
SIAL112151-100GEA
53
EUR
SIAL112151-100G
SIAL112151-500G
SIAL112151-5G
2,4-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloranilin
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162.02 g/mol Siedepunkt: 245 Schmelzpunkt: 59…62 °C Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 149 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007661 CAS-Nummer: 554-00-7 EINECS: 209-057-8 UN: 3442 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...