2,6-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

D55504-100G D55504-25G D55504-500G
SIALD55504-100GEA 66.6 EUR
SIALD55504-100G SIALD55504-25G SIALD55504-500G
2,6-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007675
CAS-Nummer: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR