3,4-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

437778-250G 437778-5G
SIAL437778-250GEA 82.4 EUR
SIAL437778-250G SIAL437778-5G
3,4-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 70…73 °C
Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007768
CAS-Nummer: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03079

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR