4-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
477222-1G
477222-10G
SIAL477222-1GEA
40.7
EUR
SIAL477222-1G
SIAL477222-10G
4-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
4-Chloranilin
Formel:
C₆H₆ClN Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 69…71 °C Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007835 CAS-Nummer: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02136 |