4-Chloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C22415-100G C22415-1KG C22415-500G C22415-5G
SIALC22415-100GEA 26.5 EUR
SIALC22415-100G SIALC22415-1KG SIALC22415-500G SIALC22415-5G
4-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR