Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dicloran, Botran
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D67820-100G D67820-5G
SIALD67820-100GEA 52.6 EUR
SIALD67820-100G SIALD67820-5G
Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin), Sigma-Aldrich®
Dicloran (2,6-Dichlor-4-nitroanilin)
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207.02 g/mol
Siedepunkt: 323
Schmelzpunkt: 186…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007677
CAS-Nummer: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
UN: 2237
ADR: 6.1 III