5-Chlor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269050-25G 269050-5G
SIAL269050-25GEA 88.4 EUR
SIAL269050-25G SIAL269050-5G
5-Chlor-2-nitroanilin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172,57 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007776
CAS-Nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III