4-Amino-2,6-dichlorphenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
103480050 103480250
ACRO103480050EA 17 EUR
ACRO103480050 ACRO103480250
4-Amino-2,6-dichlorphenol 98%
4-Amino-2,6-dichlorphenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 178,02 g/mol
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 164…168 °C
MDL: MFCD00007875
CAS-Nummer: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown to light red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Solubility (2.5 % in 96 % ethanol) Clear to slightly hazy
Titration with TBAH ≥97.5 %