4-Amino-2,6-dichlorphenol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09
A11568.18
A11568.30
A11568.09EA
27.3
EUR
A11568.09
A11568.18
A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorphenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorphenol
Purity: 97%
CAS No.: 5930-28-9
Molecular Formula: C6H5Cl2NO
Formula Weight: 178.02
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 2361665
Formel:
C₆H₅Cl₂NO Molecular Weight: 178,02 g/mol Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 164…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007875 CAS-Nummer: 5930-28-9 EINECS: 227-671-4 |