5-Chlor-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C58606-10G C58606-25G
SIALC58606-10GEA 78.8 EUR
SIALC58606-10G SIALC58606-25G
5-Chlor-2-nitroanisol, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Schmelzpunkt: 71 °C
MDL: MFCD00007288
CAS-Nummer: 6627-53-8
EINECS: 229-594-1