2,4-Dichlor-6-nitrophenol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
BTB04020.250 BTB04020.1
CHMPBTB04020.250EA 0 EUR
CHMPBTB04020.250 MAYBBTB04020.1
2,4-Dichlor-6-nitrophenol
2,4-Dichlor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₃
Molecular Weight: 208 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105 °C
MDL: MFCD00007101
CAS-Nummer: 609-89-2
EINECS: 210-202-2