2-Chlor-6-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A17172.14
A17172.03
A17172.06
A17172.14EA
241
EUR
A17172.14
A17172.03
A17172.06
2-Chlor-6-nitrophenol ≥98%
2-Chlor-6-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 603-86-1
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 69-71°
MDL No.: MFCD00024233
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Molecular Weight: 173,56 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024233 CAS-Nummer: 603-86-1 EINECS: 210-061-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |