2-Chlor-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C61208-10G C61208-50G
SIALC61208-10GEA 33.9 EUR
SIALC61208-10G SIALC61208-50G
2-Chlor-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Molecular Weight: 173,56 g/mol
Schmelzpunkt: 109…112 °C
MDL: MFCD00043910
CAS-Nummer: 619-08-9
EINECS: 210-578-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR