4-Chlor-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
361127-25G 361127-5G
SIAL361127-25GEA 132 EUR
SIAL361127-25G SIAL361127-5G
4-Chlor-3-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Molecular Weight: 173,56 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043546
CAS-Nummer: 610-78-6