1-Chlor-2,4-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

138630-500G 138630-5G
SIAL138630-500GEA 127 EUR
SIAL138630-500G SIAL138630-5G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202.55 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 194
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007075
CAS-Nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR