1-Chlor-2,4-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
237329-10G 237329-50G
SIAL237329-10GEA 41.3 EUR
SIAL237329-10G SIAL237329-50G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202,55 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007075
CAS-Nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155