2,4,6-Trichloranisol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,3,5-Trichloro-2-methoxybenzene, 2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

235393-1G 235393-5G
SIAL235393-1GEA 64 EUR
SIAL235393-1G SIAL235393-5G
2,4,6-Trichloranisol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloranisol
Formel: C₇H₅Cl₃O
Molecular Weight: 211,47 g/mol
Siedepunkt: 235…238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000588
CAS-Nummer: 87-40-1
EINECS: 201-743-5
Merck Index: 13,09702

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR