1-Chlor-2,5-dimethoxybenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
B23497.18
B23497.30
B23497.18EA
52.1
EUR
B23497.18
B23497.30
1-Chlor-2,5-dimethoxybenzol ≥99%
1-Chlor-2,5-dimethoxybenzol
Purity: 99%
CAS No.: 2100-42-7
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point:
Formel:
C₈H₉ClO₂ Siedepunkt: 231…234 °C Schmelzpunkt: 8,1 °C Dichte: 1,210 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008356 CAS-Nummer: 2100-42-7 EINECS: 218-267-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...