1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chlorresorcindimethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
209252-25G 209252-5G
SIAL209252-25GEA 194 EUR
SIAL209252-25G SIAL209252-5G
1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-3,5-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉ClO₂
Molecular Weight: 172,61 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
MDL: MFCD00008382
CAS-Nummer: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2