3,4-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D70406-25G D70406-5G
SIALD70406-25GEA 112 EUR
SIALD70406-25G SIALD70406-5G
3,4-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 247
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002258
CAS-Nummer: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1 III