2,6-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,6-DCP
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D70201-100G D70201-25G
SIALD70201-100GEA 82.4 EUR
SIALD70201-100G SIALD70201-25G
2,6-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: ∼219 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
Dichte: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002176
CAS-Nummer: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099