2,4-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichlor-4-hydroxybenzol, 2,4-DCP, 1-Hydroxy-2,4-dichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
105953-100G 105953-250G 105953-5G
SIAL105953-100GEA 33.2 EUR
SIAL105953-100G SIAL105953-250G SIAL105953-5G
2,4-Dichlorphenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002169
CAS-Nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03098