2-Chlorphenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-2-hydroxybenzol, 2-Chlor-1-hydroxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C62794-100G
C62794-1KG
C62794-2KG
SIALC62794-100GEA
58.8
EUR
SIALC62794-100G
SIALC62794-1KG
SIALC62794-2KG
2-Chlorphenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Chlorphenol
Formel:
C₆H₅ClO Molecular Weight: 128,56 g/mol Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002159 CAS-Nummer: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN: 2021 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02173 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...