2,4,5-Trichlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156515-100G
156515-25G
SIAL156515-100GEA
226
EUR
SIAL156515-100G
SIAL156515-25G
2,4,5-Trichlorphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichlorphenol
Formel:
C₆H₃Cl₃O Molecular Weight: 197,45 g/mol Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 68 °C Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002170 CAS-Nummer: 95-95-4 EINECS: 202-467-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09772 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...