4-Chlorresorcin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorresorcinol
110061000
110065000
ACRO110061000EA
46.8
EUR
ACRO110061000
ACRO110065000
4-Chlorresorcin 98%
4-Chlorresorcin
Formel:
C₆H₅ClO₂ Molecular Weight: 144,56 g/mol Siedepunkt: 147 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 106…110 °C Flammpunkt: 148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002273 CAS-Nummer: 95-88-5 EINECS: 202-462-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
GC | ≥97.5 % |