4-Chlorresorcin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorresorcinol
B24076.14
B24076.22
B24076.36
B24076.14EA
25
EUR
B24076.14
B24076.22
B24076.36
4-Chlorresorcin ≥98%
4-Chlorresorcin
Purity: 98%
CAS No.: 95-88-5
Molecular Formula: C6H5ClO2
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 108-111°
Boiling Point: 146-148°/18mm
MDL No.: MFCD00002273
Formel:
C₆H₅ClO₂ Molecular Weight: 144,56 g/mol Siedepunkt: 146…148 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 108…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002273 CAS-Nummer: 95-88-5 EINECS: 202-462-0 |