3-Chlorthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Chlorphenylmethylsulfid, 1-Chlor-3-(methylthio)benzol
003553-5G 003553-25G
FLUO003553-5GEA 42.9 EUR
FLUO003553-5G FLUO003553-25G
3-Chlorthioanisol
3-Chlorthioanisol
Formel: C₇H₇ClS
Molecular Weight: 158,65 g/mol
Siedepunkt: 44 °C (0,08 mmHg)
Dichte: 1,206 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00040127
CAS-Nummer: 4867-37-2
UN: 3334
ADR: 9,