4-Chlorthioanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-4-(methylthio)benzol, 4-Chlorphenylmethylsulfid
A11025.06 A11025.14
A11025.06EA 36.9 EUR
A11025.06 A11025.14
4-Chlorthioanisol ≥98%
4-Chlorthioanisol
Purity: 98% CAS No.: 123-09-1 Molecular Formula: C7H7ClS Formula Weight: 158.65 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.600 Odour: Unpleasant Boiling Point: 223° Beilstein Reference: 2041509 MDL No.: MFCD00013643
Formel: C₇H₇ClS
Molecular Weight: 158,65 g/mol
Siedepunkt: 223 °C
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1,220
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013643
CAS-Nummer: 123-09-1
EINECS: 204-600-5